Läs mer
Metyl 1H-pyrazol-3-karboxylat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10290189
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10290189 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10290189 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00321DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 15366-34-4
CAS Min % 97.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H6N2O2
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl pyrazole-3-carboxylate, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 3-methoxycarbonylpyrazole, pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, methyl ester, pubchem14332, 5-methoxycarbonylpyrazole
InChI-nyckel ORUCTBNNYKZMSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=NN1
IUPAC-namn metyl-lH-pyrazol-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 126.115
PubChem CID 565662
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%