Läs mer
Metyl 1H-Pyrrol-2-karboxylat, TRC
Produktkod. 30465156
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30465156 10 g
1 options
Produktkod. 30465156 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32910510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1H-Pyrrole-2-carboxylate
CAS 1193-62-0
Molekylformel C6H7NO2
Kvantitet 10 g
Synonym Pyrrole-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-Methoxycarbonylpyrrole, Methyl 2-pyrrylcarboxylate, Methyl pyrrole-2-carboxylate, NSC 48131, α-Carbomethoxypyrrole
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc[nH]1
Molekylvikt (g/mol) 125.13
Formel vikt 125.0477