Läs mer
Metyl 1H-Pyrrol-2-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 1H-Pyrrole-2-carboxylate |
| CAS | 1193-62-0 |
| Molekylformel | C6H7NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Pyrrole-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-Methoxycarbonylpyrrole, Methyl 2-pyrrylcarboxylate, Methyl pyrrole-2-carboxylate, NSC 48131, α-Carbomethoxypyrrole |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc[nH]1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.13 |
| Formel vikt | 125.0477 |