missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfonate, TRC

Produktkod. 30011522
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011522 1 g
30005860 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2946901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 62319-13-5
Molekylformel C11H18O4S
Molekylvikt (g/mol) 246.32
Synonym 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Methyl Ester, (1S,4R)-10-Camphorsulfonic Acid Methyl Ester, (1S)-7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Methyl Ester;
IUPAC-namn methyl [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonate
LEDER CC1([C@@H]2CC[C@]1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)OC)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfonate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H18O4S/c1-10(2)8-4-5-11(10,9(12)6-8)7-16(13,14)15-3/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,11-/m1/s1
Formel vikt 246.0926
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.