Läs mer
Metyl 2,1,3-bensotiadizol-5-karboxylat, 98 %
Produktkod. 11468986
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468986 1 g 1g
11478986 5 g 5g
11488986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17111.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 175204-21-4 | C8H6N2O2S | 194,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175204-21-4
Molekylformel C8H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 194.21
MDL-nummer MFCD00173948
InChI-nyckel LRMFSMKHXKDUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester, methyl benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylate, acmc-20akfm, methylbenzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 696381
IUPAC-namn metyl-2,1,3-bensotiadiazol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=NSN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Smältpunkt 90°C to 92°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.