missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-(1-Hexyn-1-yl)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(1-Hexyn-1-yl)benzoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O2/c1-3-4-5-6-9-12-10-7-8-11-13(12)14(15)16-2/h7-8,10-11H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 216.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?