Läs mer
metyl-2-[1-metyl-3-(trifluormetyl)-lh-pyrazol-5-yl]bensoat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10555754
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10555754 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10632315 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10555754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62122DA
Kemiska identifierare
CAS 898289-62-8
Molekylformel C13H11F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 284.238
MDL-nummer MFCD09879929
InChI-nyckel VBXXEOGWKRJBBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoate, methyl 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoate, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzoic acid methyl ester, 5-2-methoxycarbonyl phenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzoic acid,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl-, methyl ester
PubChem CID 24229663
IUPAC-namn metyl 2-[2-metyl-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]bensoat
LEDER CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 284.24
Procent renhet 90%