Läs mer
Methyl 2-[2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-(hydroxy)acetic Acid Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-[2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-(hydroxy)acetic Acid Ester |
| CAS | 173665-70-8 |
| Molekylformel | C18H20O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O4/c1-12-8-9-13(2)16(10-12)22-11-14-6-4-5-7-15(14)17(19)18(20)21-3/h4-10,17,19H,11H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(O)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| IUPAC-namn | methyl 2-[2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-hydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.35 |
| Formel vikt | 300.1362 |