Läs mer
Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Methyl Ester of Diclofenac), Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Methyl Ester of Diclofenac)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac methyl ester |
| CAS | 15307-78-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diclofenac methyl ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H13 Cl2 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. B (EP), Methyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate |
| Visa mer |