Läs mer
Metyl 2,2,2-trikloraacetimidat, 98 %
Produktkod. 10721155 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10721155 100 g Glasflaska 100g
10408360 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10721155 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160931000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 2533-69-9 | C3H4Cl3NO | 176,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2533-69-9
Molekylformel C3H4Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 176.42
MDL-nummer MFCD00001759
InChI-nyckel OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,2,2-trichloroacetimidate, methyl trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, methyl ester, acmc-20aebo, methyltrichloroacetimidate, methyl trichloroacetoimidate, methyl-2,2,2-trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanimidoate, trichloroacetimidic acid methyl ester
PubChem CID 100479
IUPAC-namn metyl-2,2,2-trikloretanimidat
LEDER COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4200g/mL, 1.42
Kokpunkt 148,0 °C till 149,0 °C
Flampunkt 74 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CCl3C(=NH)OCH3
Brytningsindex 1,4770 till 1,4790
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 212
Formel vikt 176.43
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.