Läs mer
Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30958821
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30958821 5 g 5g
30954476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30958821 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1394485g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
CAS 356-24-1
Molekylformel C5H3F7O2
MDL-nummer MFCD00000433
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(OC)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 228.07
Procent renhet 97%