missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate |
| CAS | 2726534-39-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H18 Cl2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Cl2O5/c1-4-9(7-20-2)15(19)10-5-6-11(14(17)13(10)16)22-8-12(18)21-3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(COC)C(=O)c1ccc(OCC(=O)OC)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-[2,3-dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?