missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2,2,4,4-Tetramethyl-6-((methylsulfonyl)oxy)cyclohexanecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,2,4,4-Tetramethyl-6-((methylsulfonyl)oxy)cyclohexanecarboxylate |
| CAS | 2234308-24-6 |
| Molekylformel | C13H24O5S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O5S/c1-12(2)7-9(18-19(6,15)16)10(11(14)17-5)13(3,4)8-12/h9-10H,7-8H2,1-6H3 |
| LEDER | COC(=O)C1C(CC(C)(C)CC1(C)C)OS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl 2,2,4,4-tetramethyl-6-methylsulfonyloxycyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.39 |
| Formel vikt | 292.1344 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?