missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylate |
| CAS | 2234308-26-8 |
| Molekylformel | C12H22O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-11(2)7-6-9(10(13)14-5)12(3,4)8-11/h9H,6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | COC(=O)C1CCC(C)(C)CC1(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 2,2,4,4-tetramethylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.3 |
| Formel vikt | 198.162 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?