Läs mer
Methyl 2,2-bis(4-Hydroxyphenyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,2-bis(4-Hydroxyphenyl)acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O4/c1-19-15(18)14(10-2-6-12(16)7-3-10)11-4-8-13(17)9-5-11/h2-9,14,16-17H,1H3 |
| Formel vikt | 258.0892 |
| Procent renhet | >95% |