Läs mer
Metyl 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionat, 98+%
Produktkod. 10470704 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10470704 25 g Glasflaska 25g
10576864 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10470704 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210910250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
CAS: 14002-80-3 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14002-80-3
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00009707
InChI-nyckel KJRFTNVYOAGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxypivalic acid methyl ester, methyl 3-hydroxypivalate, methyl hydroxypivalate, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate, hydroxypivalicacidmethylester, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, methyl ester, 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionic acid methyl ester, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-propionic acid methyl ester, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropanoate, methyl hydroxylpivalate
PubChem CID 84152
IUPAC-namn metyl-3-hydroxi-2,2-dimetylpropanoat
LEDER COC(=O)C(C)(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Färg Färglös
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 177°C to 178°C
Flampunkt 76°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2C(CH3)2CO2CH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 331
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.