Läs mer
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3 |
| Formel vikt | 130.063 |