Läs mer
Methyl 2,2-dimethylacetoacetate, 99%
Produktkod. 11393066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393066 1 g 1g
11303076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10917.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38923-57-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Pyrimidin var syntes från metyl-2,2-dimetylacetoacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Pyrimidin var syntes från metyl-2,2-dimetylacetoacetat
.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38923-57-8
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00026232
InChI-nyckel LVSDLZIEHYYLTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,2-dimethylacetoacetate, methyl2,2-dimethylacetoacetate, butanoic acid, 2,2-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, methyl 2,2-dimethyl acetoacetate, 2,2-dimethylacetoacetic acid methyl ester, 2,2-dimethyl-3-oxo-butyric acid methyl ester, 2,2-dimethyl-3-oxobutyric acid, methyl ester, methyl 2,2-dimethyl-3-oxobutyrate, pubchem23356, acmc-20akj7
PubChem CID 96925
IUPAC-namn metyl-2,2-dimetyl-3-oxobutanoat
LEDER COC(=O)C(C)(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
Densitet 0.999
Kokpunkt 72°C to 74°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.4205
Kvantitet 1 g
Beilstein 1753940
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 144.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.