Läs mer
methyl 2-(2-formylphenyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl 2-(2-formylphenyl)acetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10(12)6-8-4-2-3-5-9(8)7-11/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 178.063 |