Läs mer
Methyl 2-(2-Hydroxyphenyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(2-Hydroxyphenyl)acetate |
| CAS | 22446-37-3 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl (2-Hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-Hydroxybenzeneacetate, Methyl o-Hydroxyphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1ccccc1O |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-hydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |