Läs mer
Methyl 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3F17O4/c1-29-2(28)3(11,6(15,16)17)30-10(26,27)5(14,8(21,22)23)31-9(24,25)4(12,13)7(18,19)20/h1H3 |
| Formel vikt | 509.976 |