missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metyl 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoat, TRC

Produktkod. 30475295
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475295 50 mg
30472640 100 mg
30474904 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM21899850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 26131-32-8
Molekylformel C10H3O4F17
Molekylvikt (g/mol) 510.1
Synonym Perfluoro-2,5-Dimethyl-3,6-Dioxanonanoic Acid Methyl Ester
IUPAC-namn Metyl 2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propanoat
LEDER COC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H3F17O4/c1-29-2(28)3(11,6(15,16)17)30-10(26,27)5(14,8(21,22)23)31-9(24,25)4(12,13)7(18,19)20/h1H3
Formel vikt 509.976
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.