Läs mer
Methyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-glucopyranoside |
| CAS | 604-70-6 |
| Molekylformel | C15 H22 O10 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O10/c1-7(16)21-6-11-12(22-8(2)17)13(23-9(3)18)14(24-10(4)19)15(20-5)25-11/h11-15H,6H2,1-5H3/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-methoxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.33 |
| Formel vikt | 362.1213 |