missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-a-D-glucopyranoside |
| CAS | 17791-37-6 |
| Molekylformel | C35 H38 O6 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38O6/c1-36-35-34(40-25-30-20-12-5-13-21-30)33(39-24-29-18-10-4-11-19-29)32(38-23-28-16-8-3-9-17-28)31(41-35)26-37-22-27-14-6-2-7-15-27/h2-21,31-35H,22-26H2,1H3/t31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-methoxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 554.67 |
| Formel vikt | 554.2668 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?