missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 34213-34-8 |
| Molekylformel | C14 H20 O10 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid, methyl, methyl ester, 2,3,4-triacetate, Glucopyranosiduronic acid, methyl, methyl ester, triacetate (7CI), Glucopyranosiduronic acid, methyl, methyl ester, triacetate, β-D- (8CI), Glucosiduronic acid, methyl, methyl ester, triacetate (6CI), β-D-Glucopyranosiduronic acid, methyl, methyl ester, triacetate (9CI), Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronic acid methyl ester, Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosiduronic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)21-9-10(22-7(2)16)12(23-8(3)17)14(20-5)24-11(9)13(18)19-4/h9-12,14H,1-5H3/t9-,10-,11-,12+,14+/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-methoxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.3 |
| Formel vikt | 348.1056 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?