Läs mer
Methyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-Beta-D-glucuronic Acid, Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucuronic Acid, Benzyl Ester |
| CAS | 4356-83-6 |
| Molekylformel | C35H36O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl 2,3,4-Tri-O-Benzyl-B-D-Glucuronic Acid, Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36O7/c1-37-35-33(40-24-28-18-10-4-11-19-28)31(39-23-27-16-8-3-9-17-27)30(38-22-26-14-6-2-7-15-26)32(42-35)34(36)41-25-29-20-12-5-13-21-29/h2-21,30-33,35H,22-25H2,1H3/t30-,31-,32-,33+,35+/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 568.66 |