Läs mer
Methyl 2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-Alpha-D-glucopyranuronate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-a-D-g |
| CAS | 150607-96-8 |
| Molekylformel | C21 H30 Cl3 N O10 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30Cl3NO10/c1-8(2)15(26)31-11-12(32-16(27)9(3)4)14(33-17(28)10(5)6)19(34-13(11)18(29)30-7)35-20(25)21(22,23)24/h8-14,19,25H,1-7H3/t11-,12-,13-,14+,19+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@H](OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(2-methylpropanoyloxy)-6-(2,2,2-trichloroethanimidoyl)oxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 562.82 |
| Formel vikt | 561.0935 |