missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2,3,4-Tri-O-isobutyryl-D-glucopyranuronate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,4-Tri-O-isobutyryl-D-glucopyranuronate |
| CAS | 1190403-86-1 |
| Molekylformel | C19 H30 O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O10/c1-8(2)15(20)26-11-12(27-16(21)9(3)4)14(28-17(22)10(5)6)19(24)29-13(11)18(23)25-7/h8-14,19,24H,1-7H3/t11-,12-,13-,14+,19?/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1OC(O)[C@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R)-6-hydroxy-3,4,5-tris(2-methylpropanoyloxy)oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.44 |
| Formel vikt | 418.1839 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?