missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-a-D-Glucopyranosiduronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-alpha-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| CAS | 120444-48-6 |
| Molekylformel | C28 H30 O7 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30O7/c1-31-28-26(34-19-22-15-9-4-10-16-22)24(33-18-21-13-7-3-8-14-21)23(25(35-28)27(29)30)32-17-20-11-5-2-6-12-20/h2-16,23-26,28H,17-19H2,1H3,(H,29,30)/t23-,24?,25-,26+,28-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)C(OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,5R,6S)-6-methoxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.534 |
| Formel vikt | 478.199 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?