Läs mer
Methyl 2,3,5-Tri-O-acetyl-D-ribofuranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,5-Tri-O-acetyl-D-ribofuranoside |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O8/c1-6(13)17-5-9-10(18-7(2)14)11(19-8(3)15)12(16-4)20-9/h9-12H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12?/m1/s1 |
| Formel vikt | 290.1002 |