Läs mer
Methyl 2,3,6-Tri-O-benzoyl-4-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3,6-Tri-O-benzoyl-4-deoxy-a-D-glucopyranoside |
| CAS | 19488-41-6 |
| Molekylformel | C28 H26 O8 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H26O8/c1-32-28-24(36-27(31)21-15-9-4-10-16-21)23(35-26(30)20-13-7-3-8-14-20)17-22(34-28)18-33-25(29)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17-18H2,1H3/t22-,23-,24+,28-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)C[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | [(2S,4S,5R,6S)-4,5-dibenzoyloxy-6-methoxyoxan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.5 |
| Formel vikt | 490.1628 |