Läs mer
Methyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15460537
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460537 1 g 1g
15470537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66260.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3601-36-3
Molekylformel C28H26O9
Molekylvikt (g/mol) 506.507
MDL-nummer MFCD06300842
InChI-nyckel WXFFEILSURAFKL-SUWSLWCISA-N
Synonym methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4-diyl dibenzoate, methyl d-galactopyranoside 2,3,6-tribenzoate, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-a-d-galactopyranoside, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-, a-d-galactopyranoside, methyl 2-o,3-o,6-o-tribenzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-4-benzoyloxy-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxyoxan-3-yl benzoate, 2r,3s,4s,5r,6s-4,5-bis benzoyloxy-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl methyl benzoate
PubChem CID 10929259
IUPAC-namn [(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-dibenzoyloxy-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl]methyl benzoate
LEDER COC1C(C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Smältpunkt 143°C
Färg White
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +121° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 506.5
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.