missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Methyl Ester), Mikromol™

Produktkod. 30052727
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052727 25 mg
30049641 100 mg
30462038 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052727 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.320025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Methyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ketoprofen Methyl Ester
CAS 47087-07-0
Analyt- eller komponentnamn Ketoprofen Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H16 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3
LEDER COC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn methyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 268.307
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 268.11 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.