Läs mer
Methyl 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O3S/c1-10(2)9-22-14-6-5-12(7-13(14)8-18)16-19-11(3)15(23-16)17(20)21-4/h5-7,10H,9H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 330.1038 |