Läs mer
Methyl 2,3-dichlorobenzoate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3-dichlorobenzoate |
| CAS | 2905-54-6 |
| Molekylformel | C8H6Cl2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2,3-dichlorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.04 |
| Formel vikt | 203.9745 |