Läs mer
Methyl 2,3-dichloropropionate, 98%
Produktkod. 11479467
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479467 500 g 500g
11459467 25 g 25g
11469467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21993.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3674-09-7 | C4H6Cl2O2 | 156.99 g/mol
Metyl-2,3-diklorpropionat kan användas för att framställa 2-klor-akrylsyrametylester vid uppvärmning. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Metyl 2,3-diklorpropionat kan användas för att framställa 2-klor-akrylsyra metylester vid uppvärmning. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i eter, aceton, etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3674-09-7
Molekylformel C4H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 156.99
MDL-nummer MFCD00000944
InChI-nyckel OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn metyl 2,3-diklorpropanoat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,3-dichloropropionate
Densitet 1.326
Kokpunkt 91°C to 92°C (50 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1701891
Synonym methyl 2,3-dichloropropionate, propanoic acid, 2,3-dichloro-, methyl ester, 2,3-dichloropropionic acid methyl ester, methyl-2,3-dichloropropionate, methyl alpha,beta-dichloropropionate, methyl .alpha.,.beta.-dichloropropionate, propionic acid, 2,3-dichloro-, methyl ester, propanoic acid,3-dichloro-, methyl ester, propionic acid,3-dichloro-, methyl ester, methyl-2,3-dichloropropioate
Löslighetsinformation Soluble in ether,acetone,ethanol.
LEDER COC(=O)C(CCl)Cl
PubChem CID 95429
Formel vikt 157
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.