missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2F3O2/c1-11-2(10)3(5,7)4(6,8)9/h1H3 |
| Formel vikt | 209.9462 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?