Läs mer
Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2F3O2/c1-11-2(10)3(5,7)4(6,8)9/h1H3 |
| Formel vikt | 209.9462 |