missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2,3-Dihydroxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,3-Dihydroxybenzoate |
| CAS | 2411-83-8 |
| Molekylformel | C8H8O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4,9-10H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(O)c1O |
| IUPAC-namn | methyl 2,3-dihydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.14 |
| Formel vikt | 168.0423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?