Läs mer
Metyl 2,3-O-isopropyliden-beta-D-ribofuranosid, 98 %
Produktkod. 15460547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460547 5 g 5g
15450547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66296.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 4099-85-8 | C9H16O5 | 204,22 g/mol
Metyl-2,3-O-isopropyliden-beta-D-ribofuranosid används för tillverkning av finkemikalier och industriell användning som resulterar i tillverkning av intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 2,3-O-isopropyliden-beta-D-ribofuranosid används för tillverkning av finkemikalier
och industriell användning som resulterar i tillverkning av intermediärer.
Löslighet Löslig
i kloroform, diklormetan,
etanol,
etylacetat och metanol Anmärkningar
& Ljuskänslig Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4099-85-8
Molekylformel C9H16O5
Molekylvikt (g/mol) 204.22
MDL-nummer MFCD00270040
InChI-nyckel DXBHDBLZPXQALN-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside, 3ar,4r,6r,6ar-6-methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, methyl-2,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside, methyl 2,3-o-isopropylidene-b-d-ribofuranoside, methyl 2,3-o-1-methylethylidene-, a-d-ribofuranoside, 3ar,4r,6r,6ar-6-methoxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem10741, methyl 2,3-o-isopropylidene-, methyl 2-o,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside
PubChem CID 96666
IUPAC-namn {6-metoxi-2,2-dimetyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl}metanol
LEDER COC1OC(CO)C2OC(C)(C)OC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Fysisk form Olja
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, diklormetan, etanol, etylacetat och metanol
Formel vikt 204.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.