missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| CAS | 2157488-46-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H22 Cl N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bezafibrate Imp. C (EP), Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| LEDER | COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?