Läs mer
Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol™
Produktkod. 30051725
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051725 100 mg
30052264 25 mg
30461327 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30051725 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0505.04
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 42019-07-8
Analyt- eller komponentnamn Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H17 Cl O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. D (EP), Fenofibrate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C18H17ClO4/c1-18(2,17(21)22-3)23-15-10-6-13(7-11-15)16(20)12-4-8-14(19)9-5-12/h4-11H,1-3H3
LEDER COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn methyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 332.78
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 332.0815 g/mol