Läs mer
Methyl 2-(4-(4-Chlorobut-1-yn-1-yl)phenyl)-2-methylpropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(4-(4-Chlorobut-1-yn-1-yl)phenyl)-2-methylpropanoate |
| CAS | 1309665-26-6 |
| Molekylformel | C15H17ClO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(4-Chloro-1-butyn-1-yl)-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17ClO2/c1-15(2,14(17)18-3)13-9-7-12(8-10-13)6-4-5-11-16/h7-10H,5,11H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C#CCCCl |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-(4-chlorobut-1-ynyl)phenyl]-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.75 |
| Formel vikt | 264.0917 |