Läs mer
Metyl 2,4,6-trihydroxibenzoat, 98 %
Produktkod. 11425053
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425053 100 g 100g
11405053 5 g 5g
11415053 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425053 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12305.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 3147-39-5 | C8H8O5 | 184,147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3147-39-5
Molekylformel C8H8O5
Molekylvikt (g/mol) 184.147
MDL-nummer MFCD00013969
InChI-nyckel AQDIJIAUYXOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76600
IUPAC-namn metyl-2,4,6-trihydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Smältpunkt 175 °C till 179 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2837819
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, methyl ester, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-20akj4, benzoic acid,2,4,6-trihydroxy-, methyl ester
Formel vikt 184.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.