missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-(4-Bromophenyl)-2,2-dimethylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(4-Bromophenyl)-2,2-dimethylacetate |
| CAS | 154825-97-5 |
| Molekylformel | C11 H13 Br O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-11(2,10(13)14-3)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-bromophenyl)-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.12 |
| Formel vikt | 256.0099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?