missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate |
| CAS | 29056-06-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H18 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Bufexamac Imp. B (EP), Bufexamac Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-3-4-9-16-12-7-5-11(6-8-12)10-13(14)15-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCOc1ccc(CC(=O)OC)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?