missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofibrate methyl ester |
| CAS | 55162-41-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clofibrate methyl ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H13 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid methyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid methyl ester (6CI,7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO3/c1-11(2,10(13)14-3)15-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?