Läs mer
Methyl 2,4-Dibenzyloxy-6-[(trifluoromethanesulfonyl)oxy]benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2,4-Dibenzyloxy-6-[(trifluoromethanesulfonyl)oxy]benzoate |
| CAS | 205056-73-1 |
| Molekylformel | C23H19F3O7S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Bis(phenylmethoxy)-6-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19F3O7S/c1-30-22(27)21-19(32-15-17-10-6-3-7-11-17)12-18(31-14-16-8-4-2-5-9-16)13-20(21)33-34(28,29)23(24,25)26/h2-13H,14-15H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)cc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl 2,4-bis(phenylmethoxy)-6-(trifluoromethylsulfonyloxy)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.45 |
| Formel vikt | 496.0804 |