Läs mer
Methyl (2,4-Dichlorophenoxy-d3)acetate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-D Methyl Ester-D3 (dichlorophenoxy-D3) |
| CAS | 358731-20-1 |
| Molekylformel | C9 D3 H5 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Acetic acid, (4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-, methyl ester (9 CI), (4,6-Dichlorophenoxy-2,3,5-d3)acetic acid methyl ester, Methyl (2,4-Dichlorophenoxy-d3)acetate, 2,4-D Methyl Ester-d3, 2,4-D Methyl Ester-D3 (dichlorophenoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H8Cl2O3/c1-13-9(12)5-14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-4 H,5H2,1H3/i2D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(OCC(=O)OC)c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2,4-dichloro-3,5,6-trideuteriophenoxy)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.0825 |
| Formel vikt | 237.0039 g/mol |
| Visa mer |