Läs mer
Methyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate, 98%
Produktkod. 12397173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12397173 25 g 25g
12387173 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12397173 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446580250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6299-85-0 | C6H4Cl2N2O2 | 207.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6299-85-0
Molekylformel C6H4Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 207.02
InChI-nyckel DQNQNLWKAGZNIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate, methyl 2,4-dichloro-pyrimidine-6-carboxylate, 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylicacid methyl ester, t6n cnj bg dvo1 fg wln, zlchem 33, pubchem23452, methyl2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate, 2,4-dichloro-6-methoxycarbonyl pyrimidine
PubChem CID 239689
IUPAC-namn metyl-2,6-diklorpyrimidin-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=NC(=N1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2, 4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Smältpunkt 55°C to 56°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 207.02
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.